4-Chlorbenzylalkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Chlorophenyl)methanol
A11504.14 A11504.22
A11504.14EA 615 DKK
A11504.14 A11504.22
4-Chlorbenzylalkohol ≥99%
4-Chlorbenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 873-76-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 234° MDL No.: MFCD00004652
Formel: C₇H₇ClO
Kogepunkt: 234 °C
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004652
CAS-nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2