4-Chlorbenzylalkohol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
108770250 108771000
ACRO108770250EA 418 DKK
ACRO108770250 ACRO108771000
4-Chlorbenzylalkohol 99%
4-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Kogepunkt: 234 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 69…72 °C
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004652
CAS-nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %