4-Chlorbenzylalkohol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
108770250
108771000
ACRO108770250EA
418
DKK
ACRO108770250
ACRO108771000
4-Chlorbenzylalkohol 99%
4-Chlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₇ClO Kogepunkt: 234 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 69…72 °C Flammepunkt: 70 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004652 CAS-nummer: 873-76-7 EINECS: 212-852-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to beige Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 72 °C |
GC | ≥98.5 % |