5-Chlor-o-cresol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
B25527.06
B25527.14
B25527.06EA
890
DKK
B25527.06
B25527.14
5-Chlor-o-cresol ≥98%
5-Chlor-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 5306-98-9
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 109-112°/15mm
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00060672
Formel:
C₇H₇ClO Molekylvægt: 142.58 g/mol Kogepunkt: 109…112 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 70…75 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00060672 CAS-nummer: 5306-98-9 EINECS: 226-160-3 UN nummer: 3437 ADR: 6.1 II |