5-Chlor-o-cresol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B25527.06 B25527.14
B25527.06EA 890 DKK
B25527.06 B25527.14
5-Chlor-o-cresol ≥98%
5-Chlor-o-cresol
Purity: 98% CAS No.: 5306-98-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-75° Boiling Point: 109-112°/15mm UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00060672
Formel: C₇H₇ClO
Kogepunkt: 109…112 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 70…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060672
CAS-nummer: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN nummer: 3437
ADR: 6.1,II