6-Chlor-o-cresol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzene, 2-Chloro-6-methylphenol
L03617.06
L03617.14
L03617.06EA
898
DKK
L03617.06
L03617.14
6-Chlor-o-cresol ≥98%
6-Chlor-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 87-64-9
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 75-76°/12mm
Beilstein Reference: 774623
UN No.: 2669
MDL No.: MFCD00020000
Formel:
C₇H₇ClO Molekylvægt: 142.58 g/mol Kogepunkt: 75…76 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 0 Massefylde: 1.201 Flammepunkt: 72 °C (161 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00020000 CAS-nummer: 87-64-9 EINECS: 201-760-8 UN nummer: 2669 ADR: 6.1 II |