4-Chlor-3-nitrobenzylalkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A16024.06 A16024.14
A16024.06EA 440 DKK
A16024.06 A16024.14
4-Chlor-3-nitrobenzylalkohol ≥98%
4-Chlor-3-nitrobenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 55912-20-4 Molecular Formula: C7H6ClNO3 Formula Weight: 187.58 Melting Point: 62-64° MDL No.: MFCD00007086
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007086
CAS-nummer: 55912-20-4
EINECS: 259-901-4