4-Chlor-m-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
B22234.06 B22234.14
B22234.06EA 766 DKK
B22234.06 B22234.14
4-Chlor-m-toluidin ≥98%
4-Chlor-m-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 7149-75-9 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 636522 UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00066332
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141.6 g/mol
Kogepunkt: 241
Smeltepunkt: 82…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066332
CAS-nummer: 7149-75-9
UN nummer: 2239
ADR: 6.1 III