4-Chlor-m-toluidin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
383680050 383680250
ACRO383680050EA 463 DKK
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Chlor-m-toluidin 98+%
4-Chlor-m-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141.6 g/mol
Kogepunkt: 241
Smeltepunkt: 83…84 °C
MDL Number: MFCD00066332
CAS-nummer: 7149-75-9
UN nummer: 2239
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %