3-Chlor-p-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 95-74-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 636511
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00007773
Formel:
C₇H₈ClN Molekylvægt: 141.6 g/mol Kogepunkt: 236…238 °C Smeltepunkt: 22…24 °C Massefylde: 1.180 Flammepunkt: 130 °C (266 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007773 CAS-nummer: 95-74-9 EINECS: 202-446-3 UN nummer: 2239 ADR: 6.1 III |