6-Chlor-m-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26209.06 H26209.14
H26209.06EA 1210 DKK
H26209.06 H26209.14
6-Chlor-m-toluidin ≥98%
6-Chlor-m-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 95-81-8 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 107°(225°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 228-230° UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00007674
Formel: C₇H₈ClN
Kogepunkt: 228…230 °C
Smeltepunkt: 31…33 °C
Flammepunkt: 107 °C (225 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007674
CAS-nummer: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
UN nummer: 2239
ADR: 6.1,III