2-Chlor-p-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
B22935.06 B22935.14
B22935.06EA 418 DKK
B22935.06 B22935.14
2-Chlor-p-toluidin ≥98%
2-Chlor-p-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 615-65-6 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5750 Melting Point: 7° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 774514 UN No.: 3429 MDL No.: MFCD00007666
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141.6 g/mol
Kogepunkt: 223…225 °C
Smeltepunkt: 7
Massefylde: 1.151
Flammepunkt: 99 °C (210 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007666
CAS-nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN nummer: 3429
ADR: 6.1 III