2,6-Dichlorbenzylamin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H29274.03
H29274.14
H29274.06
H29274.03EA
210
DKK
H29274.03
H29274.14
H29274.06
2,6-Dichlorbenzylamin ≥97%
2,6-Dichlorbenzylamin
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-27-5
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047928
Formel:
C₇H₇Cl₂N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047928 CAS-nummer: 6575-27-5 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |