2,6-Dichlorbenzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
350740050 350740250
ACRO350740050EA 576 DKK
ACRO350740050 ACRO350740250
2,6-Dichlorbenzylamin 98%
2,6-Dichlorbenzylamin
Formel: C₇H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD00047928
CAS-nummer: 6575-27-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %