2,3-Dichlorbenzylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 39226-95-4
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5820
Boiling Point: 124-126°/15mm
Beilstein Reference: 2639296
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047927
Formel:
C₇H₇Cl₂N Kogepunkt: 124…126 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,321 Flammepunkt: 105 °C (221 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047927 CAS-nummer: 39226-95-4 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |