4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 327-78-6
Molecular Formula: C8H3ClF3NO
Formula Weight: 221.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 99°(210°F)
Odour: Pungent
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 86-90°/14mm
Beilstein Reference: 522032
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013874
Formel:
C₈H₃ClF₃NO Molekylvægt: 221.57 g/mol Kogepunkt: 86…90 °C (14 mmHg) Smeltepunkt: 34…36 °C Flammepunkt: 99 °C (210 °F) |
MDL Number:
MFCD00013874 CAS-nummer: 327-78-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |