2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
L09899.06
L09899.03
L09899.06EA
814
DKK
L09899.06
L09899.03
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat ≥97%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 50528-86-4
Molecular Formula: C8H3ClF3NO
Formula Weight: 221.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 52-53°/3mm
Beilstein Reference: 2112804
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037029
Formel:
C₈H₃ClF₃NO Molekylvægt: 221.57 g/mol Kogepunkt: 52…53 °C (3 mmHg) Massefylde: 1.480 Flammepunkt: 92 °C (197 °F) |
MDL Number:
MFCD00037029 CAS-nummer: 50528-86-4 UN nummer: 2206 ADR: 6.1 III |