2-Chlor-6-Fluorbenzylalkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11978.06 A11978.14
A11978.06EA 330 DKK
A11978.06 A11978.14
2-Chlor-6-Fluorbenzylalkohol ≥97%
2-Chlor-6-Fluorbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 56456-50-9 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 1938353 MDL No.: MFCD00004608
Formel: C₇H₆ClFO
Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004608
CAS-nummer: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9