4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
B21200.06 B21200.14 B21200.22
B21200.06EA 325 DKK
B21200.06 B21200.14 B21200.22
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin ≥99%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Purity: 99% CAS No.: 320-51-4 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 85°/3mm Beilstein Reference: 641588 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007846
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kogepunkt: 85 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 35…38 °C
Flammepunkt: 134 °C (273 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007846
CAS-nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III