2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
B22714.06 B22714.14
B22714.06EA 508 DKK
B22714.06 B22714.14
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin ≥97%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97% CAS No.: 433-94-3 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Boiling Point: 39-40°/0.1mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00272565
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekylvægt: 195.57 g/mol
Kogepunkt: 39…40 °C (0.1 mmHg)
Massefylde: 1.42
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272565
CAS-nummer: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III