2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16004.14 A16004.22
A16004.14EA 411 DKK
A16004.14 A16004.22
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin ≥97%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97% CAS No.: 121-50-6 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 8-10° Boiling Point: 82-83°/9mm Beilstein Reference: 879910 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007673
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kogepunkt: 82…83 °C (9 mmHg)
Smeltepunkt: 8…10 °C
Massefylde: 1,424
Flammepunkt: 75 °C (167 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007673
CAS-nummer: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III