2-Chlor-4-(trifluoromethyl)anilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 39885-50-2
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 214-218°
Beilstein Reference: 4179703
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042563
Formel:
C₇H₅ClF₃N Kogepunkt: 214…218 °C Massefylde: 1,434 Flammepunkt: 103 °C (217 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042563 CAS-nummer: 39885-50-2 EINECS: 254-674-8 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |