4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L10127.03 L10127.06
L10127.03EA 629 DKK
L10127.03 L10127.06
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 23163-86-2 Molecular Formula: C8H3ClF3NS Formula Weight: 237.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5900 Odour: Pungent Boiling Point: 248-251° Beilstein Reference: 787371 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041090
Formel: C₈H₃ClF₃NS
Kogepunkt: 248…251 °C
Smeltepunkt: 34…36 °C
Massefylde: 1,470
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041090
CAS-nummer: 23163-86-2
UN nummer: 2922
ADR: 8,III