4-Chlor-2-methylbenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27262.03 H27262.06
H27262.03EA 347 DKK
H27262.03 H27262.06
4-Chlor-2-methylbenzoesyre ≥98%
4-Chlor-2-methylbenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 7499-07-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 170-174° MDL No.: MFCD00045852
Formel: C₈H₇ClO₂
Smeltepunkt: 170…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045852
CAS-nummer: 7499-07-2