4-(Chlormethyl)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
314440050 314440250
ACRO314440050EA 597 DKK
ACRO314440050 ACRO314440250
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid 97%
4-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₆Cl₂O
Kogepunkt: 126…128 °C (6 mmHg)
Smeltepunkt: 29…33 °C
Massefylde: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053224
CAS-nummer: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %