3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
314430050 314430250
ACRO314430050EA 497 DKK
ACRO314430050 ACRO314430250
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 98%
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₆Cl₂O
Kogepunkt: 149…150 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000682
CAS-nummer: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %