4'-Chloracetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
p-Chloroacetophenone
A12115.30
A12115.0B
A12115.30EA
641
DKK
A12115.30
A12115.0B
4'-Chloracetophenon ≥98%
4'-Chloracetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 99-91-2
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: 17-20°
Boiling Point: 230-232°
Beilstein Reference: 386014
Merck Reference: 14,2116
UN No.: 3416
MDL No.: MFCD00000624
Formel:
C₈H₇ClO Molekylvægt: 154.6 g/mol Kogepunkt: 230…232 °C Smeltepunkt: 17…20 °C Massefylde: 1.190 Flammepunkt: 90 °C (194 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000624 CAS-nummer: 99-91-2 EINECS: 202-800-7 UN nummer: 3416 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02133 |