4'-Chloracetophenon 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Chloroacetophenone
108540050 108542500 108540010
ACRO108540050EA 194 DKK
ACRO108540050 ACRO108542500 ACRO108540010
4'-Chloracetophenon 98+%
4'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Molekylvægt: 154.6 g/mol
Kogepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1.19 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000624
CAS-nummer: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
Merck Index: 13,02133
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5539 to 1.5559 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -7° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=1.13, MeOH)