3'-Chloracetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
A15592.06
A15592.14
A15592.22
A15592.06EA
523
DKK
A15592.06
A15592.14
A15592.22
3'-Chloracetophenon ≥98%
3'-Chloracetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 99-02-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5506
Boiling Point: 227-229°
Beilstein Reference: 636318
UN No.: 3416
MDL No.: MFCD00000593
Formel:
C₈H₇ClO Molekylvægt: 154.6 g/mol Kogepunkt: 227…229 °C Massefylde: 1.191 Flammepunkt: 105 °C (221 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000593 CAS-nummer: 99-02-5 EINECS: 202-721-8 UN nummer: 3416 ADR: 6.1 II |