3'-Chloracetophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
134840250 134841000
ACRO134840250EA 766 DKK
ACRO134840250 ACRO134841000
3'-Chloracetophenon 98%
3'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Kogepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,19 g/cm³
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000593
CAS-nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %