3'-Chlorpropiophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Chloropropiophenone, 1-(3-Chlorophenyl)propan-1-one
276580250 276582500
ACRO276580250EA 303 DKK
ACRO276580250 ACRO276582500
3'-Chlorpropiophenon 98%
3'-Chlorpropiophenon
Formel: C₉H₉ClO
Molekylvægt: 168.62 g/mol
Kogepunkt: 124 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00009925
CAS-nummer: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %