ω,3,4-Trichloracetophenon
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25397.06
B25397.14
B25397.06EA
845
DKK
B25397.06
B25397.14
ω,3,4-Trichloracetophenon
ω,3,4-Trichloracetophenon
CAS No.: 42981-08-8
Molecular Formula: C8H5Cl3O
Formula Weight: 223.49
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 171-173°/15mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD03970382
Formel:
C₈H₅Cl₃O Kogepunkt: 171…173 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 43…45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03970382 CAS-nummer: 42981-08-8 UN nummer: 1759 ADR: 8,III |