(2-Chlorphenyl)acetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
A13176.09 A13176.18
A13176.09EA 403 DKK
A13176.09 A13176.18
(2-Chlorphenyl)acetonitril ≥98%
(2-Chlorphenyl)acetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 2856-63-5 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 2043683 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001898
Formel: C₈H₆ClN
Molekylvægt: 151.6 g/mol
Kogepunkt: 240…242 °C
Smeltepunkt: 21…24 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001898
CAS-nummer: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III