(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11382.14 A11382.22
A11382.14EA 499 DKK
A11382.14 A11382.22
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril ≥98%
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 3218-49-3 Molecular Formula: C8H5Cl2N Formula Weight: 186.04 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 169-171°/12mm Beilstein Reference: 638749 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001909
Formel: C₈H₅Cl₂N
Kogepunkt: 169…171 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 38…42 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001909
CAS-nummer: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III