4-Brombenzyl alkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Bromophenyl)methanol
A13197.09 A13197.18
A13197.09EA 561 DKK
A13197.09 A13197.18
4-Brombenzyl alkohol ≥99%
4-Brombenzyl alkohol
Purity: 99% CAS No.: 873-75-6 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 76-79° Beilstein Reference: 1931620
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Kogepunkt: 268
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004650
CAS-nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7