4-Brombenzyl alkohol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 405 DKK
ACRO181770100 ACRO181770500
4-Brombenzyl alkohol 99%
4-Brombenzyl alkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Kogepunkt: 268
Smeltepunkt: 75…78 °C
MDL Number: MFCD00004650
CAS-nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %