3-Brom-p-cresol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
H28689.06 H28689.03
H28689.06EA 4000 DKK
H28689.06 H28689.03
3-Brom-p-cresol ≥98%
3-Brom-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 60710-39-6 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD08273793
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Smeltepunkt: 54…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08273793
CAS-nummer: 60710-39-6