5-Brom-o-cresol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
H26956.09 H26956.03
H26956.09EA 2380 DKK
H26956.09 H26956.03
5-Brom-o-cresol 95%
5-Brom-o-cresol
Purity: 95% CAS No.: 36138-76-8 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD08061906
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061906
CAS-nummer: 36138-76-8