2-Brom-p-cresol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
B21701.06 B21701.14
B21701.06EA 367 DKK
B21701.06 B21701.14
2-Brom-p-cresol ≥97%
2-Brom-p-cresol
Purity: 97% CAS No.: 6627-55-0 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Phenol-like Melting Point: 16° Boiling Point: 213-214° MDL No.: MFCD00002151
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.04 g/mol
Kogepunkt: 213…214 °C
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 1.547
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002151
CAS-nummer: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7