4-Brom-m-toluidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
A15417.09 A15417.18
A15417.09EA 308 DKK
A15417.09 A15417.18
4-Brom-m-toluidin ≥97%
4-Brom-m-toluidin
Purity: 97% CAS No.: 6933-10-4 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Odour: Characteristic Melting Point: 79-83° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 2689600 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007828
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 239…241 °C
Smeltepunkt: 79…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007828
CAS-nummer: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III