4-Brom-o-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline
A15543.14 A15543.22
A15543.14EA 631 DKK
A15543.14 A15543.22
4-Brom-o-toluidin ≥98%
4-Brom-o-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 583-75-5 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 636521 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007825
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 240 °C
Smeltepunkt: 56…60 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007825
CAS-nummer: 583-75-5
EINECS: 209-519-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III