2-Brom-p-toluidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
A13818.09 A13818.18
A13818.09EA 474 DKK
A13818.09 A13818.18
2-Brom-p-toluidin ≥99%
2-Brom-p-toluidin
Purity: 99% CAS No.: 583-68-6 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Characteristic Melting Point: 14-16° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 1931711 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007635
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 240…242 °C
Smeltepunkt: 14…16 °C
Massefylde: 1.494
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007635
CAS-nummer: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III