2,6-Dibrom-4-isopropylanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15932.06 A15932.14 A15932.22
A15932.06EA 632 DKK
A15932.06 A15932.14 A15932.22
2,6-Dibrom-4-isopropylanilin ≥98%
2,6-Dibrom-4-isopropylanilin
Purity: 98% CAS No.: 10546-65-3 Molecular Formula: C9H11Br2N Formula Weight: 293.01 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00015475
Formel: C₉H₁₁Br₂N
Molekylvægt: 293 g/mol
Kogepunkt: 316
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015475
CAS-nummer: 10546-65-3