3-Brombenzylamin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B24963.06
B24963.14
B24963.22
B24963.06EA
614
DKK
B24963.06
B24963.14
B24963.22
3-Brombenzylamin 95%
3-Brombenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 10269-01-9
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Refractive Index: 1.5885
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01026119
Formel:
C₇H₈BrN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01026119 CAS-nummer: 10269-01-9 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |