2-Brombenzylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12412.14
A12412.06
A12412.14EA
3130
DKK
A12412.14
A12412.06
2-Brombenzylamin 97%
2-Brombenzylamin
Purity: 98%
CAS No.: 3959-05-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°/9mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00025572
Formel:
C₇H₈BrN Kogepunkt: 118…119 °C (9 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025572 CAS-nummer: 3959-05-5 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |