5-Brom-2-iodtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
B21878.14 B21878.22
B21878.14EA 731 DKK
B21878.14 B21878.22
5-Brom-2-iodtoluen ≥98%
5-Brom-2-iodtoluen
Purity: 98+% CAS No.: 116632-39-4 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.93 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6515 Boiling Point: 262-265° Beilstein Reference: 2325157 MDL No.: MFCD00060664
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.93 g/mol
Kogepunkt: 262…265 °C
Massefylde: 2.139
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060664
CAS-nummer: 116632-39-4
EINECS: 629-570-4