α-Brom-4-iodtoulen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
342460010 342460050 342460250
ACRO342460010EA 254 DKK
ACRO342460010 ACRO342460050 ACRO342460250
α-Brom-4-iodtoulen 97%
α-Brom-4-iodtoulen
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.93 g/mol
Kogepunkt: 140 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 77…82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00209656
CAS-nummer: 16004-15-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %