α-Brom-3-iodotoluen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
A11140.06 A11140.14 A11140.22
A11140.06EA 1280 DKK
A11140.06 A11140.14 A11140.22
α-Brom-3-iodotoluen 96%
α-Brom-3-iodotoluen
Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.93 g/mol
Kogepunkt: 106 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 48…51 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019016
CAS-nummer: 49617-83-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II