α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 50824-05-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4800
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 63°/3mm
Beilstein Reference: 2521451
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061238
Formel:
C₈H₆BrF₃O Kogepunkt: 63 °C (3 mmHg) Smeltepunkt: 22…24 °C Massefylde: 1,594 Flammepunkt: 94 °C (201 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061238 CAS-nummer: 50824-05-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |