ω-Brom-4-Fluoracetophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
306290050 306290250
ACRO306290050EA 453 DKK
ACRO306290050 ACRO306290250
ω-Brom-4-Fluoracetophenon 98%
ω-Brom-4-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Kogepunkt: 150 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 46…49 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040830
CAS-nummer: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %