3,4,5-Trifluorbenzylbromid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
B22578.03
B22578.06
B22578.03EA
762
DKK
B22578.03
B22578.06
3,4,5-Trifluorbenzylbromid ≥97%
3,4,5-Trifluorbenzylbromid
Purity: 97%
CAS No.: 220141-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 44-46°/1mm
Beilstein Reference: 8680985
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00083528
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molekylvægt: 225.01 g/mol Kogepunkt: 44…46 °C (1 mmHg) Massefylde: 1.689 Flammepunkt: 65 °C (149 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00083528 CAS-nummer: 220141-72-0 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |